Learn More
Trajan™ BPX35 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10626211
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10626211
Marke: Trajan™ 054711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 35 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Die Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Kapillar-GC-Säule ist eine MS-Premium-Phase mit geringer Blutung, die für die Spurenanalyse von Herbiziden und Aromaten entwickelt wurde.
  • Säule mittlerer Polarität
  • Ideal für Bestätigungsanalysen
  • Hochtemperatur
  • Geringes Säulenbluten
  • Ideal für Drogen, Arzneimittel, PAHs, Pestizide und Herbizide
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase 35 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
USP-Typ Gehäuse G42
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suchtstoffanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Pharmazeutische Analyse, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 10 °C bis 330/360 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Polarität Mittlere Polarität