Learn More
Trajan™ BPX35 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15208703
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15208703
Marke: Trajan™ 054699
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 35 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Die Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Kapillar-GC-Säule ist eine MS-Premium-Phase mit geringer Blutung, die für die Spurenanalyse von Herbiziden und Aromaten entwickelt wurde.
  • Säule mittlerer Polarität
  • Ideal für Bestätigungsanalysen
  • Hochtemperatur
  • Geringes Säulenbluten
  • Ideal für Drogen, Arzneimittel, PAHs, Pestizide und Herbizide
Spezifikation
Max. Temperatur 330/360 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase 35% Phenyl-Polysilphenylensiloxan
USP-Typ G28, G32, G42
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suchtstoffanalyse, Umweltanalytik, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe
Temperaturbereich 10 °C bis 330/360 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Verpackungsmaterial Forte™ BPX35/BPX608
Polarität Mittlere Polarität
Beschichtung Quarzglas