Learn More
Trajan™ BPX35 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Säule mittlerer Polarität
- Ideal für Bestätigungsanalysen
- Hochtemperatur
- Geringes Säulenbluten
- Ideal für Drogen, Arzneimittel, PAHs, Pestizide und Herbizide
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/360 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 35% Phenyl-Polysilphenylensiloxan |
| USP-Typ | G28, G32, G42 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suchtstoffanalyse, Umweltanalytik, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Temperaturbereich | 10 °C bis 330/360 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BPX35/BPX608 |
| Mehr anzeigen |