Learn More
SGE™ BPX5 Kapillarsäulen
Beschreibung
Hochleistungssäulen mit besonders niedrigem Bluten
- Nicht polar; erweiterter Temperaturbereich
- Bestehend aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polysilphenylen-Siloxan
- Säulen mit einem Innendurchmesser von 0,25 mm eignen sich für die US-EPA-Methoden 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 und 8270B.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | 5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | -60° C bis +320/340°°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Polarität | Unpolar |