Learn More
SGE™ BPX5 Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-50966
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
25 m
30 m
Temperaturbereich:
-40° C bis +360/370°°C
-60° C bis +320/340°°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Temperaturbereich unitSize
16672612 25 m -60° C bis +320/340°°C 1 Stück
10386762 30 m -40° C bis +360/370°°C 1 Stück
15268653 15 m -60° C bis +320/340°°C 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16672612
Marke: SGE™ 054186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungssäulen mit besonders niedrigem Bluten
  • Nicht polar; erweiterter Temperaturbereich
  • Bestehend aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polysilphenylen-Siloxan
  • Säulen mit einem Innendurchmesser von 0,25 mm eignen sich für die US-EPA-Methoden 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 und 8270B.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase 5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
Partikelgröße 0,5 μm
Temperaturbereich -60° C bis +320/340°°C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 25 m
Polarität Unpolar