Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10177200
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 10177200
missing translation for 'mfr': Trajan™ 054144
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase SGE™ BPX5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phenolanalyse, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Unpolar