Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10268810
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | - |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10268810
Marke: Trajan™ 054113
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Unpolar
- Ideal für GC/MS
- Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,22 mm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |