Learn More
Trajan™ BPX5 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10320941
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
10320941 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
15218653 6 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10567342 12 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10442341 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10519452 12 m 0,53 mm 0,25 μm 1 Stück
12684945 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
16662612 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
16642612 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
16622612 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10269190 25 m 0,53 mm 0,25 μm -
15124079 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10430081 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10268810 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10451031 25 m 0,15 mm 0,25 μm 1 Stück
10791412 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10208670 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10567532 12 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10025450 12 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10300711 12 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15288643 15 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10616021 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10177200 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12905561 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10762562 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
15298643 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10661813 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10055400 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15248643 30 m 0,15 mm 0,15 μm 1 Stück
15238643 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
15228663 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10320941 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 054114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 €
    1329.65 € / 1 Stück
    Sparen 335.35 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phenolanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 50 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX5
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas
USP-Typ G27, G36, G41
Stationäre Phase 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Max. Temperatur (metrisch) 370 °C
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +360/370 °C