Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10567342
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10567342
Marke: Trajan™ 054112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Max. Temperatur 370 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
USP-Typ G27, G36, G41
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 12 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX5
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas