Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Unpolar
- Ideal für GC/MS
- Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan |
| USP-Typ | G27, G36, G41 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS |
| Temperaturbereich | -40° C bis +360/370°°C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX5 |
| Mehr anzeigen |