Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15238643
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15238643 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
15218653 6 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10567342 12 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10442341 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10519452 12 m 0,53 mm 0,25 μm 1 Stück
12684945 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
16662612 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
16642612 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
16622612 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10320941 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10269190 25 m 0,53 mm 0,25 μm -
15124079 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10430081 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10268810 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10451031 25 m 0,15 mm 0,25 μm 1 Stück
10791412 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10208670 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10567532 12 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10025450 12 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10300711 12 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15288643 15 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10616021 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10177200 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12905561 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10762562 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
15298643 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10661813 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10055400 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15248643 30 m 0,15 mm 0,15 μm 1 Stück
15228663 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
30 options
Artikelnummer. 15238643
Marke: Trajan™ 0541011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Max. Temperatur 370 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
USP-Typ G27, G36, G41
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Kohlenwasserstoffen, Ultra-Trace-Analysen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC-MS und andere spezifische Detektoranwendungen
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Forte™ BPX5
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas