Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 16622612
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | - |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16622612
Marke: Trajan™ 054131
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Unpolar
- Ideal für GC/MS
- Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan |
| USP-Typ | G27, G36, G41 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS |
| Temperaturbereich | -40° C bis +360/370°°C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX5 |
| Polarität | Unpolar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |