Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan Scientific and Medical BPX5 GC-Kapillarsäulen
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Trajan Scientific and Medical BPX5 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 16662612
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | - |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
16662612
Lieferant
Trajan Scientific and Medical
Lieferanten-Nr.
054154
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 11-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Unpolar
- Ideal für GC/MS
- Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Material | Fused Silica |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX5 |
| Polarität | Unpolar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| USP-Typ | G27, G36, G41 |
| Stationäre Phase | 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan |
| Typ | GC Capillary Column |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 370 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis +360/370 °C |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |