Learn More
Brady™ BradyBondz™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker
Die BradyBondz™ WorkHorse™ bedruckbaren, transparenten Wärmeübertragungs-Etiketten aus Polyester (B-430) sind für Anwendungen konzipiert, die Barcodes, Alphanumeriken, Grafiksymbole und Logos verwenden und eine typenschildähnliche Qualität erf
Marke:  Brady™ 030189
Artikelnummer. 13581460
  • 381.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die glänzenden, durchsichtigen Etiketten sind im Thermotransferdruck bedruckbar und verfügen über einen haltbaren und dauerhaften Acrylklebstoff
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Ölen und Wasser
  • RoHS-konform gemäß der MCV-Änderung 2005/618/EG zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG; UL-geprüft; CSA akzeptiert
  • Betriebstemperatur von -70 bis 100 °F (-56 bis 137 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Permanent
Glanz
Polyester
Unsteril
Brady 1244, Brady 1.344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
3000/Rolle
-70 °C bis 100 °C
0,076 mm
3 in.
1 in.
3 in.
THT-18-430-3
UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Etiketten für Thermotransferdrucker
Klar
Für IP™ geeignet
Thermal Transfer
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
THT-18-430-3
Rechteck
0,003 in.
1 x 3 in.
76,2 mm
25,4 mm
76.20 mm