Learn More
Brady™ Zubehör für BMP71-Etikettendrucker
Artikelnummer. p-4933119
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Etui
Hartschalenkoffer
Wiederaufladbarer Akkusatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12880009 Etui 1 Stück
11899514 Hartschalenkoffer 1 Stück
11554094 Wiederaufladbarer Akkusatz 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12880009
Marke: Brady™ 114882
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Druckergehäuse, Schnellladegerät und Druckerbatterie zur Verwendung mit BMP-71 Etikettendrucker (Drucker separat erhältlich).
  • Zubehör für BMP™71 Etikettendrucker von Brady™
  • Druckergehäuse schützen Ihren Drucker vor Stößen und Staub und machen ihn gleichzeitig mobiler
  • Druckerakku für lange Akkulaufzeit - druckt bis 3900 1 Zoll x 2 Zoll Etiketten pro Ladung, kabelloser Drucker, sodass Sie Etiketten jederzeit und überall dort drucken können, wo Sie sie benötigen.
  • BMP™71-Schnellladegerät, lädt den Akku in einer Stunde auf.
Spezifikation
Produkttyp Etui
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP71 Etikettendrucker
Sterilität Unsteril
Beschreibung Weiche Tragetasche
Menge Je 1