Learn More
Brady™ Rutschfeste Bodenklebebänder
Artikelnummer. p-6564246
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10366574
Marke: Brady™ 078190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Bodenmarkierungen im Innen- oder Außenbereich
  • Aus robustem B-916 Band mit rückseitiger Klebefolie aus Polyester
  • Beschichtet mit Tausenden von Partikeln aus langlebiger Aluminiumoxidkörnung
  • Haftet dauerhaft auf sauberen, trockenen Böden und ist beständig gegen Fett und Öl
Spezifikation
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 50MMX18.3M
Beschreibung Rolle mit rutschfestem Klebeband – Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenmarkierungsanwendungen
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18.2 m
Verpackungsmenge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0.66 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.08 cm
Klebstofftyp Permanentes, druckempfindliches Acryl
Farbe Schwarz
Material B-916 Polyester mit körnigem Belag
Typ Rutschfestes Bodenklebeband