Learn More
Brady™ Brady Akku mit Pistolengriff für HH83/HH85
Artikelnummer. 30238416 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
61 x 165 x 175 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30238416 61 x 165 x 175 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238416 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 320057
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusatzakku für den HH85 oder EXA81
  • Ergonomischer Pistolengriff
  • Akku mit hoher Kapazität für lange Nutzungsdauer
  • Gültig für EXA81 und HH85
Spezifikation
Höhe (metrisch) 175 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,89 in.
Breite (metrisch) 165 mm
Breite (angloamerikanisch) 6,5 in.
Tiefe (metrisch) 61 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Gewicht (metrisch) 0.30 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 0.66 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Abmessungen (L x B x H) 61 x 165 x 175 mm
Gewährleistung 1 Jahr
Typ Batterie
Alternate Part Number B-HH85-Batt-Pistol