Learn More
Brady™ BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder
Artikelnummer. 11737304
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
2,9 H x 7,2 cm B
4 x 6 in.
5,7 H x 7,6 cm B
5,7 H x 9,8 cm B
Menge:
175/Packung
250/Packung
300/Packung
Förpackningsstorlek
1 BX
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11737304
missing translation for 'mfr': Brady™ 142197
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Beschreibung Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp Vorgeschnittenes Blankoetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Menge 250/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dimensions (LxW) 5,7 H x 9,8 cm B
Breite (angloamerikanisch) 3,85 in.
Breite (metrisch) 97,79 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 98 mm
Alternate Part Number B30-219-595-BLNKWT
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.