Learn More
Brady™ BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder
Artikelnummer. 11767324
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2,9 H x 7,2 cm B
4 x 6 in.
5,7 H x 7,6 cm B
5,7 H x 9,8 cm B
Menge:
175/Packung
250/Packung
300/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Menge unitSize
11767324 5,7 H x 7,6 cm B 300/Packung 1 BX
11777324 2,9 H x 7,2 cm B 300/Packung 1 BX
11767254 4 x 6 in. 175/Packung 1 BX
11737304 5,7 H x 9,8 cm B 250/Packung 1 BX
4 options
Artikelnummer. 11767324
Marke: Brady™ 142195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Beschreibung Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp Vorgeschnittenes Blankoetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Menge 300/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dimensions (LxW) 5,7 H x 7,6 cm B
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Alternate Part Number B30-241-595-BLNKWT