Learn More
Brady™ BBP™ Kennzeichnungsträger, vorgeschnitten, gelb, leer
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Beschreibung | Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Vinyl |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Mehr anzeigen |