Learn More
Brady™ BBP™ Kennzeichnungsträger, vorgeschnitten, gelb, leer
Artikelnummer. p-4186877
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
2,25 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11787324
Marke: Brady™ 142199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP™ Gelbe, unbeschriftete vorgeschnittene Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Beschreibung Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Glanz 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 8 bis 10 Jahre
Menge 300/Packung
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 179.6 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 82.60 mm
Dimensions (LxW) 2,25 x 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 5.71 cm
Alternate Part Number 142199