Learn More
Brady™ BBP™ Klingenreinigungsausrüstung
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Paket enthält nur das Cutter Cleaning Tool (Drucker separat erhältlich)
- Zur Verwendung mit Etikettendruckern der B30-Serie, einschließlich BBP™31- und BBP™33-Etikettendrucker
- Reinigen Sie die Schneidevorrichtung regelmäßig für eine optimale Leistung Ihres Etikettendruckers
- Verwenden Sie ein Drucker-Reinigungskit (nicht im Lieferumfang enthalten) mit in Isopropylalkohol getränkten weichen Schaumtupfern, um Rückstände abzuwischen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schneidewerkzeug |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP31 Schilder- und Etikettendrucker |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | 1 Werkzeug |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Etikettenreihen für Kabel- und Drahtkennzeichnung, Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung, Produktkennzeichnung und Leiterplattenkennzeichnung |
| Menge | Je 1 |
| Alternate Part Number | B31-CCT |