Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
1,12 in.
1,125 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
- Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Glanz | 80 Gardner-Einheiten |
| Lebensdauer | 3 bis 5 Jahre |
| Mehr anzeigen |