Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP™ Hi-Performance Klebeband aus Polyester (B-569) hat einen niedrigen Halogenidgehalt und ist für die Kennzeichnung von Edelstahlrohren, insbesondere in rauen Umgebungen, konzipiert.
Marke: Brady™ 117986
Beschreibung
- Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
- Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
| Hochleistungs-Polyesterband für BBP3x Drucker | |
| Weiß | |
| Klebeband | |
| Thermal Transfer | |
| Unsteril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 | |
| 1 Rolle | |
| -40 bis 212 °F | |
| 45 lb./in. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 75 mm |
| Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie | |
| 80 Gardner-Einheiten | |
| 3 bis 5 Jahre | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0,003 in. | |
| 100 ft. (2,01 m) | |
| 3 in. | |
| B30C-3000-569-WT |