Learn More
Brady™ BBP™ Metallisiertes Klebeband aus Polyester für hohe Temperaturen
Beschreibung
- Das B-565-Material ist für Typenschilder oder andere Schilder bestimmt, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 – 5 Jahre
- Temperaturbereich: -40 bis 230 ° F
- Standardkleber für glatte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Metallisiertes Polyesterband für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Matt |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Typen- und Nummernschilder mit Barcodes sowie alphanumerischen und grafischen Symbolen und Logos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Glanz | 60 bis 101 Gardner-Einheiten |
| Mehr anzeigen |