Learn More
Brady™ BBP™ Metallisiertes Klebeband aus Polyester für hohe Temperaturen
Artikelnummer. 11716385
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
2,25 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
11716385 2,25 in. 1 BX
11706385 4 in. 1 BX
11726385 1,12 in. 1 BX
3 options
Artikelnummer. 11716385
Marke: Brady™ 117921
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP™ B-565 Metallisiertes Polyesterklebeband für Hochtemperaturen ist eine metallisierte Polyesterfolie mit einem permanent wirksamen Acrylat-Haftkleber und einem speziell für den Thermotransferdruck entwickelten Decklack.
  • Das B-565-Material ist für Typenschilder oder andere Schilder bestimmt, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 – 5 Jahre
  • Temperaturbereich: -40 bis 230 ° F
  • Standardkleber für glatte Oberflächen
Spezifikation
Beschreibung Metallisiertes Polyesterband für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Silber
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Typen- und Nummernschilder mit Barcodes sowie alphanumerischen und grafischen Symbolen und Logos
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Glanz 60 bis 101 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 3 bis 5 Jahre
Menge 1 Rolle
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0.071 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 57 mm
Alternate Part Number B30C-2250-565-SL