Learn More
Brady™ Vinylklebeband für den Innen- und Außenbereich für B30-Drucker
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband für den Innen- und Außenbereich mit sehr starker Klebkraft.
Marke:  Brady™ 142026
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    118.54 € / 1 Stück
    Sparen 1.46 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Passt sich unregelmäßigen, gekrümmten, rauen und stark strukturierten Oberflächen an.
  • Haftet an schwer zu haftenden Gegenständen mit geringer Oberflächenenergie.
  • Kann auch bei kalten Temperaturen angewendet werden.
  • Länge: 30,5 m (100 ft.) pro Rolle.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker
Ohne
Glanz
Vinyl
Farbiges Etikettenklebeband
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
50 Gardner-Einheiten
8 bis 10 Jahre
Rechteck
-40 bis +179,6 °F
0,004 in.
100 ft. x 0,5 in. (30,48 m x 1,27 cm)
30.48 m
12,70 mm
RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Rot
Label
Thermotransfer
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis +82 °C
0.102 mm
100 ft. (2,01 m)
0,5 in.
142026