Learn More
Brady™ Vinylklebeband für den Innen- und Außenbereich für B30-Drucker
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband für den Innen- und Außenbereich mit sehr starker Klebkraft.
Marke: Brady™ B30C-4000-595-WT
Beschreibung
- Passt sich unregelmäßigen, gekrümmten, rauen und stark strukturierten Oberflächen an.
- Haftet an schwer zu haftenden Gegenständen mit geringer Oberflächenenergie.
- Kann auch bei kalten Temperaturen angewendet werden.
- Länge: 30,5 m (100 ft.) pro Rolle.
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Farbiges Etikettenklebeband | |
| Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
| 50 Gardner-Einheiten | |
| 8 bis 10 Jahre | |
| Rechteck | |
| -40 bis +179,6 °F | |
| 0,004 in. | |
| 100 ft. x 4 in. (30,48 m x 10,16 cm) | |
| 30.48 m | |
| 10,16 cm |
| RoHS 2002/95/EC | |
| Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
| Weiß | |
| Label | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 | |
| 1 Rolle | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. (2,01 m) | |
| 4 in. | |
| B30C-4000-595-WT |