Learn More
Brady™ BBP™ Vorgedruckte Right-To-Know-Chemikalienetiketten mit Farbbalken
Artikelnummer. 11787334
Click to view available options
Höhe (metrisch):
2.84 cm
5.71 cm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11787334
Marke: Brady™ 142045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht den Druck von fünffarbigen Chemieetiketten in einem einzigen Durchlauf
  • Vinylfolie mit Permanentkleber für den Innen- und Außenbereich
  • Material widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
  • In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich
  • Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)
  • Anwendungstemperatur: 18 bis 82 °C (0 bis 180 °F)
  • Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Vorgedruckte „Right-To-Know“-Chemikalienetiketten für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Rot, Gelb, Blau, Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Vinyl
Anzeigetext Nur Farbbalken
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbbalkenetiketten ermöglicht der Drucker die Herstellung von 5-farbigen Etiketten für Chemikalien in nur einem Druckschritt; das Material ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Glanz 60 bis 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 8 bis 10 Jahre
Menge 365/Packung
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 57 x 57 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 57 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 5.71 cm
Alternate Part Number B30-244-595-HMIG