Learn More
Brady™ BBP™ Retroreflektierendes Klebeband
Das hochreflektierende Klebeband strahlt bei Lichteinfall hell zurück
Marke:  Brady™ 117994
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11716455
  • 486.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
  • Empfohlen für Schwachlicht- oder Schlechtwetterbedingungen
  • In mehreren Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Retroreflektierendes Band für BBP3x Drucker
Orange
Klebeband
Für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
100 Gardner-Einheiten
4 bis 6 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis 70 °C
0.0055 Zoll
15,2 m (50 ft.)
4 in.
Acryl, Druckempfindlich
Glanz, reflektierend
Polyester
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
-40 bis 158 °F
10 lb./in.
0.14 mm
15.24 m
101,60 mm