Learn More
Brady™ Aggressiver Mehrzweckklebstoff Nylon Klemmenblock-Etiketten mit Farbband für M21-Drucker
Hohe Haftung und hohe Biegsamkeit sind die Kennzeichen des Nylongewebes (B-499) von Brady, das für Etikettenmaterialien entwickelt wurde, um ein breites Spektrum an Kennzeichnungsanforderungen zu erfüllen, von Bedienfeldern bis hin zu Umgebungen mit flüssigem Stickstoff.
34.22 €
Spezifikation
| Produkttyp | Etiketten-Kassette |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker |
| Material | Nylon Tuch |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11553904
|
Brady™
110939 |
0,5 in. |
35.74 € 34.22 € / 1 Stück Sparen 1.52 € 4% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Beschreibung
- Hohe Haftung und hohe Biegsamkeit sind die Kennzeichen des Nylongewebes (B-499) von Brady, das für Etikettenmaterialien entwickelt wurde, um ein breites Spektrum an Kennzeichnungsanforderungen zu erfüllen, von Bedienfeldern bis hin zu Umgebungen mit flüssigem Stickstoff.
- Anwendungsvielfalt— Das hochflexible Material passt sich eng gekrümmten Oberflächen wie Drähten und Kabeln an und haftet gleichzeitig auf Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialarten.
- Entwickelte Leistung— Beständig gegen Kälte, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungs- und Waschmittel.
- Unregelmäßige Oberflächen— Das flache Etikettenmaterial haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen sowie auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie.
- Zertifizierungen— UL-anerkannt nach UL969, CSA nach C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform.
Spezifikation
| Etiketten-Kassette | |
| Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker | |
| Thermotransfer | |
| 4.88 m | |
| 6,5 mil | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Unsteril | |
| Rechteck | |
| -40 bis +90 °C | |
| Kommunikationskabel, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Stimm oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
| 1 |
| Schwarz | |
| Nylon Tuch | |
| 16 ft. (2,01 m) | |
| 4.8 cm | |
| 0.165 mm | |
| Autoklavierbar | |
| Patrone( Etikett) | |
| -40 bis +194 °F | |
| Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
| 1 Rolle |