Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Selbstlaminierendes Vinyl
Artikelnummer. 11543894
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,75 in.
1 in.
1,5 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
11543894 1 in. 1 Stück
11563894 1,5 in. 1 BX
11533894 0,75 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11543894
Marke: Brady™ 110928
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferetiketten
  • Haftet gut an glatten und strukturierten Oberflächen
  • Ermöglicht das Beschriften von Kabeln und Drähten mit einer einfachen Wickelfunktion
  • Bietet ausgezeichneten wischfesten Text
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Selbstlaminierendes Vinylband für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß, Durchscheinend, Schwarz
Ausführung Matt
Format Patrone( Etikett)
Material Vinyl
Produkttyp Etiketten-Kassette
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
Zur Verwendung mit (Geräte) M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Menge 1 Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Drahtstärke 16 bis 8 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 4.30 m (L)
Länge (angloamerikanisch) 14 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 4.30 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Breite (metrisch) Band 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 14 ft.
Höhe (metrisch) 4.2 m
Alternate Part Number M21-1000-427