Learn More
Brady™ BMP™21 LAB Etikettendrucker
Sie wurden insbesondere zur Verwendung in Autoklaven, flüssigem Stickstoff, Gefriergeräten und Heißbädern entwickelt und werden von Laborchemikalien nicht in Mitleidenschaft gezogen
113.00 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.) |
---|
Beinhaltet: BMP21 LAB-Drucker, M21-750-7425 Etiketten-Kassette, Hartschalenetui und Kurzanleitung.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15208957
|
Brady™
139538 |
BMP21 LAB Etikettendrucker | BMP21 LAB-Drucker, M21-750-7425 Etikettenkassette und Schnellstartanleitung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Sie wurden insbesondere zur Verwendung in Autoklaven, flüssigem Stickstoff, Gefriergeräten und Heißbädern entwickelt und werden von Laborchemikalien nicht in Mitleidenschaft gezogen
- Ausdruck von 0.25 bis 0.75 in. breiten Etiketten mit einer Vielzahl von Informationen
- Mit der Röhrchenetiketten-Funktion wird das Etikettenband automatisch auf die Röhrchengröße zugeschnitten
- Griechische Symbole, Zeit- und Datumsstempel für bessere Probenverfolgung
- Integrierte automatische Serialisierung und Barcodeausgabe
- ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Tasten zum Etiketten einrichten und Menüfunktionen für schnelle Etikettenerstellung
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Smart Cell-Technologie zur automatischen Etiketteneinrichtung
- Auch als Kit erhältlich (BMP21-LAB-KIT1), bei dem ein AC-Adapter enthalten ist
- Gegossene Gummipuffer schützen vor Sturzschäden
- Mit griffigem Tragegriff zur einfachen Handhabung
- Mit Schneidevorrichtung und Etikettenhalter, der Etiketten nach dem Abschneiden festhält
- Einfarbdruck
- Gut ablesbare dreizeilige LCD-Anzeige
- Maximale Rollenlänge: 21 ft. (6.4 m)
- Blau/Grau
- L x B x H: 24.46 x 12.5 x 6.6 cm (9.63 x 4.94 x 2.6 in.)
Anwendungen:
Laborinterne Kennzeichnung, Kennzeichnung von Datenkommunikationsgeräten, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Armaturenbrettkennzeichnung, Kabel- und Leitungsmarkierung, Anlagenkennzeichnung, Sicherheits- und Wartungshinweise, Barcodierung, Leiterplattenbeschriftung, Beschriftungen im Gesundheitsbereich, Lean/5S-Etikettierung.
Compliance
BMP21-LAB: RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-LAB-KIT1: RoHS-konform, WEEE.
Garantie
Zwei Jahre.
Spezifikation
24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.) |