Learn More
Brady™ BMP™21 PLUS Etikettendrucker
Artikelnummer. p-4830387
Click to view available options
Produkttyp:
BMP21 PLUS Etikettendrucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15204916
Marke: Brady™ 139535
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
BMP21 PLUS-Drucker, M21-750-7425 Etiketten-Kassette, Hartschalenetui und Kurzanleitung.
Entwickelt zur Verwendung in der Datenkommunikation und Elektronikindustrie
  • Ausdruck von 0.25 bis 0.75 Zoll breiten Etiketten mit einer Vielzahl von Informationen
  • Mit der Röhrchenetiketten-Funktion wird das Etikettenband automatisch auf die Röhrchengröße zugeschnitten
  • Automatische Etikettenformatierung für Kabelumwicklungen, Anschlussklemmen, Patchfelder und Kabelfahnen sowie allgemeine Banner-Etiketten
  • Griechische Symbole, Zeit- und Datumsstempel für bessere Probenverfolgung
  • Integrierte automatische Serialisierung und Barcodeausgabe
  • ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Tasten zum Etiketten einrichten und Menüfunktionen für schnelle Etikettenerstellung
  • Smart Cell-Technologie zur automatischen Etiketteneinrichtung
  • Multifunktionales Zubehör mit Magnet, Taschenlampe und einziehbarem Druckerständer für einfache Handhabung
  • Als Kit erhältlich (BMP21-PLUS-KIT1), bei dem ein AC-Adapter enthalten ist
  • Gegossene Gummipuffer schützen vor Sturzschäden
  • Mit griffigem Tragegriff zur einfachen Handhabung
  • Mit Schneidevorrichtung und Etikettenhalter, der Etiketten nach dem Abschneiden festhält
  • Einfarbdruck
  • Gut ablesbare zweizeilige LCD-Anzeige
  • Maximale Rollenlänge: 21 ft. (6.4 m)
  • Gelb/Schwarz
  • L x B x H: 24.46 x 12.5 x 6.6 cm (9.63 x 4.94 x 2.6 in.)
Anwendungen:
Kennzeichnung von Datenkommunikationsgeräten, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Armaturenbrettkennzeichnung, Kabel- und Leitungsmarkierung, Anlagenkennzeichnung, Sicherheits- & Wartungshinweise, Barcodierung, Leiterplattenbeschriftung, Beschriftungen im Gesundheitsbereich, Lean/5S-Etikettierung.
Compliance
BMP21-PLUS: RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-PLUS-KIT1: RoHS-konform und WEEE.
Garantie
Zwei Jahre.
Spezifikation
Produkttyp BMP21 PLUS Etikettendrucker
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.)