Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Etikettenkassetten
Artikelnummer. 12622996
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
13 mm
13 mm Durchm.
22,86 x 22,86 mm
25 x 13 mm
31,8 x 6,3 mm
Dicke (angloamerikanisch):
0,0028 in.
0,0032 in.
0,0036 in.
0,0065 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12622996
Marke: Brady™ 143308
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Band- und Etikettenmaterialien in einer Kassette
Montieren oder entfernen Sie Farbband und Etikettenmaterial in einem einfachen Schritt. Die Top-Lade-Kartusche rastet ein, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen. Der Verriegelungsmechanismus verhindert, dass Etiketten in die Patrone eingezogen werden. Zur Verwendung mit BMP™51 und BMP™53 Druckern. Verblasst oder verschmiert nicht und fällt nicht ab, sodass Artikel nur ein einziges Mal etikettiert werden müssen.
FreezerBondz™ Polyester
  • Kann auf mattierte, gefrorene oder Fläschchen und Röhrchen mit Raumtemperatur angewendet werden, ohne dass sich diese überlappen müssen
  • Extrem dünn für das Einpassen in enge Gestelle und Zentrifugen
  • Kann in Flüssigstickstoff oder Tiefkühlgeräten gelagert werden und hält in Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Rolle mit 180: 3.2 B x 0.6 cm H (1.25 x .25 in.)
  • Rolle mit 240: 1.3 B x 1.3 cm H (0.5 x 1.5 in.)
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
Nylongewebe
  • Nylongewebe mit dichter Konstruktion für einfache Handhabung, aber sehr anpassungsfähig
  • Kann auf Polypropylen in Flüssigstickstoff oder bei Gefriertemperaturen verwendet werden und hält in Autoklaven
  • Größe: 1.3 cm (0.5 in.)
  • Farbe: Schwarz auf orange
Manipulationssicheres Vinyl
  • Weißes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und Permanentkleber
  • Manipulationssichere Materialbrüche, die Anzeichen von Produktmanipulationen zeigen und das Entfernen einteiliger Etiketten verhindern
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • Wird für Typenschilder und Seriennummernschilder verwendet
  • Größe: 1.3 B x 2.5 cm H (0.5 x 1 in.)
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
Hochleistungs-Polyester
  • Polyesteretikett mit mäßiger chemischer Beständigkeit
  • Beständig gegen kurzzeitige Xylol-Exposition, DMSO und Ethanol
  • Kann für die einfache Identifizierung von Objektträgern verwendet werden
  • Größe: 2.3 B x 2.3 cm H (0.90 x 0.90 in.)
  • Farbe: Schwarz auf weiß, halb durchsichtig
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 2,29 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0,091 mm
Abmessungen (L x B) 22,86 x 22,86 mm
Klebstofftyp Permanent
Beschreibung Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Ausführung Mattes Weiß
Form Quadratisch
Zugfestigkeit 35 lb./in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50&Grad;F
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und Barcode-Etiketten
Menge Je 1