Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Etikettenkassetten
Beschreibung
Montieren oder entfernen Sie Farbband und Etikettenmaterial in einem einfachen Schritt. Die Top-Lade-Kartusche rastet ein, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen. Der Verriegelungsmechanismus verhindert, dass Etiketten in die Patrone eingezogen werden. Zur Verwendung mit BMP™51 und BMP™53 Druckern. Verblasst oder verschmiert nicht und fällt nicht ab, sodass Artikel nur ein einziges Mal etikettiert werden müssen.
FreezerBondz™ Polyester
- Kann auf mattierte, gefrorene oder Fläschchen und Röhrchen mit Raumtemperatur angewendet werden, ohne dass sich diese überlappen müssen
- Extrem dünn für das Einpassen in enge Gestelle und Zentrifugen
- Kann in Flüssigstickstoff oder Tiefkühlgeräten gelagert werden und hält in Autoklaven und Heißwasserbädern
- Rolle mit 180: 3.2 B x 0.6 cm H (1.25 x .25 in.)
- Rolle mit 240: 1.3 B x 1.3 cm H (0.5 x 1.5 in.)
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Nylongewebe mit dichter Konstruktion für einfache Handhabung, aber sehr anpassungsfähig
- Kann auf Polypropylen in Flüssigstickstoff oder bei Gefriertemperaturen verwendet werden und hält in Autoklaven
- Größe: 1.3 cm (0.5 in.)
- Farbe: Schwarz auf orange
- Weißes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und Permanentkleber
- Manipulationssichere Materialbrüche, die Anzeichen von Produktmanipulationen zeigen und das Entfernen einteiliger Etiketten verhindern
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- Wird für Typenschilder und Seriennummernschilder verwendet
- Größe: 1.3 B x 2.5 cm H (0.5 x 1 in.)
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Polyesteretikett mit mäßiger chemischer Beständigkeit
- Beständig gegen kurzzeitige Xylol-Exposition, DMSO und Ethanol
- Kann für die einfache Identifizierung von Objektträgern verwendet werden
- Größe: 2.3 B x 2.3 cm H (0.90 x 0.90 in.)
- Farbe: Schwarz auf weiß, halb durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Vinyl |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Breite (metrisch) | 13 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0028 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,071 mm |
| Abmessungen (L x B) | 25 x 13 mm |
| Mehr anzeigen |