Beschreibung
Farbband mit hoher Dichte für den Einsatz mit BMP71 Etikettendruckern
- Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit
- Innendurchmesser des Flachbandkerns: 1 in. (25.4 mm), Tintenseite nach außen
- B x L: 2 in. x 150 ft. (5 cm x 45.7 m)
- Farbe: Schwarz
Zertifizierungen
CSA-geprüft. UL-anerkannt.
Compliance
RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP71 Etikettendrucker |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 45,7 m |
| Breite (metrisch) | 50,80 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 2,54 cm |
| Beschreibung | Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz, für BMP71-Drucker |
| Mehr anzeigen |