Learn More
Brady™ Bänder für BMP™71 Drucker
Artikelnummer. p-3990642
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CSA, RoHS, UL
RoHS 2002/95/EC
Beschreibung:
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, schwarz, halogenfrei, für BMP71-Drucker
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz, für BMP71-Drucker
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz, für BMP71-Drucker
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 12873265
Marke: Brady™ 114549
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbband mit hoher Dichte für den Einsatz mit BMP71 Etikettendruckern
  • Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit
  • Innendurchmesser des Flachbandkerns: 1 in. (25.4 mm), Tintenseite nach außen
  • B x L: 2 in. x 150 ft. (5 cm x 45.7 m)
  • Farbe: Schwarz
Zertifizierungen
CSA-geprüft. UL-anerkannt.
Compliance
RoHS-konform
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP71 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 150 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 45,7 m
Breite (metrisch) 50,80 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2,54 cm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz, für BMP71-Drucker
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungsanwendungen unter ungüntigen Umgebungen
Menge Je 1