Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: FreezerBondz Polyester
Artikelnummer. 12622976
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,25 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
3,75 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12622976
Marke: Brady™ 143310
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
  • Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
  • Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
  • Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
  • Materialtyp: Polyester
  • Materialbeschreibung: FreezerBondz™ Polyester
  • Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,6 in.
Höhe (metrisch) 15,20 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0021 in.
Klebstofftyp Permanent
Ausführung Weiße Folie mit mattweißer Beschichtung, im Thermotransferverfahren bedruckbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Menge Je 1