Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: FreezerBondz Polyester
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,25 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
3,75 in.
Förpackningsstorlek:
1 BX
1 Stück
Beskrivning
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Materialtyp: Polyester
- Materialbeschreibung: FreezerBondz™ Polyester
- Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Breite (metrisch) | 25,40 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0021 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,053 mm |
| Abmessungen (L x B) | 44,45 x 25,40 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering