Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: FreezerBondz Polyester
Artikelnummer. 12734029
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,25 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
3,75 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12734029
Marke: Brady™ 143313
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
  • Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
  • Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
  • Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
  • Materialtyp: Polyester
  • Materialbeschreibung: FreezerBondz™ Polyester
  • Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 3,81 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0021 in.
Klebstofftyp Permanent
Ausführung Weiße Folie mit mattweißer Beschichtung, im Thermotransferverfahren bedruckbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Menge Je 1