Learn More
Brady™ Kartuschen für BMP™51/BMP™53 Etikettendrucker, selbstlaminierendes Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12642986
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,25 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
2,25 in.
2,62 in.
3,75 in.
25 ft.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12642986
Marke: Brady™ 143294
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BMP™51//BMP™53 Patronen für Etikettiergerät: Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich und ideal für Kabel, Laboridentifizierung oder allgemeine Etikettierungsanwendungen geeignet, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
BMP™51/BMP™53 Etikettenkartuschen:Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich, ideal für Kabel, Kennzeichnung von Laborbedarf oder allgemeine Etikettierungsanwendungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 1,12 in.
Breite (metrisch) 28,58 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1,125 in.
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Ausführung Durchsichtige Folie mit mattweißer bedruckbarer Zone-beschichteter Tinte
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 230°F bis -320,8°F
Temperaturbereich (metrisch) 110° bis -196°C
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D 1000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen, Objektträger, Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
Menge Je 1