Learn More
Brady™ Kartuschen für BMP™51/BMP™53 Etikettendrucker, selbstlaminierendes Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12682976
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,25 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
2,25 in.
2,62 in.
3,75 in.
25 ft.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
12682976 Durchsichtig 0,5 in. 1,75 in. 1 BX
12672976 Durchsichtig 0,5 in. 1,65 in. 1 BX
11922802 Weiß 0,37 in. 25 ft. 1 BX
12666326 Weiß 0,5 in. 2,2 in. 1 BX
12734009 Weiß 0,5 in. 25 ft. 1 Stück
12602986 Weiß 0,6 in. 2,62 in. 1 BX
12612986 Schwarz 1 in. 1,75 in. 1 BX
12692976 Weiß 0,6 in. 1,8 in. 1 BX
12622986 Durchsichtig 1 in. 2,62 in. 1 BX
12784009 Blau 1 in. 25 ft. 1 Stück
12642986 Durchsichtig 0,5 in. 1,12 in. 1 BX
12662986 Schwarz 1,5 in. 2,25 in. 1 BX
12632986 Weiß 0,37 in. 1,12 in. 1 BX
12704019 Weiß 1,25 in. 25 ft. 1 Stück
12672986 Durchsichtig 1,5 in. 3,75 in. 1 BX
15 options
Artikelnummer. 12682976
Marke: Brady™ 143286
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
BMP™51//BMP™53 Patronen für Etikettiergerät: Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich und ideal für Kabel, Laboridentifizierung oder allgemeine Etikettierungsanwendungen geeignet, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
BMP™51/BMP™53 Etikettenkartuschen:Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich, ideal für Kabel, Kennzeichnung von Laborbedarf oder allgemeine Etikettierungsanwendungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44,45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0,048 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1,75 in.
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Beschreibung Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Ausführung Durchsichtige Folie mit mattweißer bedruckbarer Zone-beschichteter Tinte
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 230°F bis -320,8°F
Temperaturbereich (metrisch) 110° bis -196°C
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D 1000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen, Objektträger, Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
Menge Je 1