Learn More
Brady™ Kartuschen für BMP™51/BMP™53 Etikettendrucker, selbstlaminierendes Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12784009
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,25 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
2,25 in.
2,62 in.
3,75 in.
25 ft.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
12784009 Blau 1 in. 25 ft. 1 Stück
12672976 Durchsichtig 0,5 in. 1,65 in. 1 BX
11922802 Weiß 0,37 in. 25 ft. 1 BX
12682976 Durchsichtig 0,5 in. 1,75 in. 1 BX
12666326 Weiß 0,5 in. 2,2 in. 1 BX
12734009 Weiß 0,5 in. 25 ft. 1 Stück
12602986 Weiß 0,6 in. 2,62 in. 1 BX
12612986 Schwarz 1 in. 1,75 in. 1 BX
12692976 Weiß 0,6 in. 1,8 in. 1 BX
12622986 Durchsichtig 1 in. 2,62 in. 1 BX
12642986 Durchsichtig 0,5 in. 1,12 in. 1 BX
12662986 Schwarz 1,5 in. 2,25 in. 1 BX
12632986 Weiß 0,37 in. 1,12 in. 1 BX
12704019 Weiß 1,25 in. 25 ft. 1 Stück
12672986 Durchsichtig 1,5 in. 3,75 in. 1 BX
15 options
Artikelnummer. 12784009
Marke: Brady™ 143293
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
BMP™51//BMP™53 Patronen für Etikettiergerät: Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich und ideal für Kabel, Laboridentifizierung oder allgemeine Etikettierungsanwendungen geeignet, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
BMP™51/BMP™53 Etikettenkartuschen:Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich, ideal für Kabel, Kennzeichnung von Laborbedarf oder allgemeine Etikettierungsanwendungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 25 ft.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,54 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Ausführung Durchsichtige Folie mit mattweißer bedruckbarer Zone-beschichteter Tinte
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 230°F bis -320,8°F
Temperaturbereich (metrisch) 110° bis -196°C
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D 1000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen, Objektträger, Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
Menge Je 1