Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Kassette für Etikettenmaschine: B-428 Metallisiertes Polyester
Artikelnummer. 15163339
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,13 x 0,5 in.
1 x 0,5 in.
50,80 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
15163339 1 x 0,5 in. 1 BX
15113369 1,13 x 0,5 in. 1 BX
15173339 50,80 x 25,40 mm 1 BX
3 options
Artikelnummer. 15163339
Marke: Brady™ 131602
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Markieren von Relais, Magnetspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Komponenten
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit BMP41, BMP51 und BMP53 Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Passt zu 2002/95/EC
Farbe Schwarz, Hellgrau
Material Metallisiertes Polyester (B-428)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Menge 480/Packung
Größe (angloamerikanisch) 1 X 0.5 in.
Größe (metrisch) 25.4 x 12.7 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 mm