Learn More
Brady™ BMP51/BMP53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: B-427 Vinyl
Artikelnummer. 15183329
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,1 x 0,25 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
15183329 1,1 x 0,25 in. 1 BX
1 options
Artikelnummer. 15183329
Marke: Brady™ 131575
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kassette für Etikettenmaschinen mit Etiketten aus B-427-Vinyl zur Beschriftung von Geräten, Schubladen und Schränken mit Warnungen, Anweisungen und Erinnerungen.
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Material Vinyl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™51 Etikettendrucker, BMP™53 Etikettendrucker
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dimensions (LxW) 1,1 x 0,25 in.
Breite (metrisch) 6,35 mm