Learn More
Brady™ Brady™ Bondz™ B-483 Druckeretiketten aus ultraaggressivem Polyester BMP71
Beschreibung
- Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
- Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 248 °F (-40 bis 120 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Permanentgummi-basiert |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Etikettendrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 500/Packung |
| Mehr anzeigen |