Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11735703
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,70 x 25,40 mm
5,08 x 16,51 mm
6,35 x 19,05 mm
6,99 x 12,70 mm
9,53 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11735703 5,08 x 16,51 mm 1 BX
11705703 6,99 x 12,70 mm 1 BX
11795673 12,70 x 25,40 mm 1 BX
11755673 9,53 x 25,40 mm 1 BX
11715693 6,35 x 19,05 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11735703 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 115116
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten
  • Glänzend weißes Polyester
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Patchfeld – Kennzeichnungsport, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-423)
Produkttyp BradyBondz Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Tragbarer Thermotransferdrucker
Menge 750/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0.65 x 0.2 in.
Größe (metrisch) 16.5 x 5.08 mm
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8.26 mm
Abmessungen (L x B) 5,08 x 16,51 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,65 in.
Breite (metrisch) 16,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5.08 mm