Learn More
Brady™ Brady EXA81 RFID-Lesegerät
Artikelnummer. 30238415 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
86 x 214,4 x 98,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30238415 86 x 214,4 x 98,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238415 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 €
    1532.47 € / 1 Stück
    Sparen 177.53 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der EXA81 verwandelt jedes Smartphone oder Tablet in ein persönliches Radar, das Funksignale von allen mit RFID gekennzeichneten Gegenständen, Anlagen, Werkzeugen und Geräten im Umkreis von 15 Metern empfangen kann.
  • Liest über 1000 Elemente pro Sekunde innerhalb von 15 m
  • Lesen Sie UHF-RFID-Etiketten und scannen Sie Barcodes und 2D-Codes problemlos aus nächster Nähe.
  • Funktioniert 24 Stunden mit einer einzigen Ladung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Smart-Geräten, die drahtlos über Bluetooth 5.3 oder mit einem USB-C-Kabel verbunden werden können.
  • Universelle Montage: Befestigen Sie jedes Smart-Gerät sicher mit Schrauben oder Quadlock.
Spezifikation
Unterstützte Barcodetypen IATA 2 von 5, Matrix 2 von 5, Trioptic
Datenübertragungsmethode Bluetooth 5.3 Klasse 2, USB-C
Höhe (metrisch) 98.5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,88 in.
Breite (metrisch) 214.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,44 in.
Tiefe (metrisch) 86 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3,39 in.
Gewicht (metrisch) 0.58 kg
Zertifizierung/Konformität CE
Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % (nicht kondensierend)
Enthält Handgelenkbandage
Abmessungen (L x B x H) 86 x 214,4 x 98,5 mm
Gewährleistung 2 Jahre
Typ Scanner
Stromversorgung Akkus
Alternate Part Number B-EXA81-EU