Learn More
Brady™ FreezerBondz II Polyesteretiketten
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0.375 x 1 x 0.375 in. (B x H x Durchm.)
1 x 0,5 x 0,440 in. (B x H x Durchm.)
1 x 0.5 x 0.375 in. (B x H x Durchm.)
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
- Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Farbe: Mattweiß
- Material: Polyester
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |